Beskrivning
- 300 dpi: skriver ut små teckensnitt med precision
- Kräver ingen kalibrering och inga justeringar av värme och hastighetsinställning
- 20-sekunders materialväxlingar, 5,08 mm till 101,6 mm etikettbredder
- Pausar, återupptar och lagrar utskriftsjobb på skrivaren i en justerbar kö med överskrivningsskydd
- 178 mm färgpekskärm och inbyggd automatisk skärare
- Solid konstruktion med ram helt i metall
- Fartyg med licens för Brady Arbetsstationssvit efter dina önskemål: Produkt- och trådidentifiering, säkerhets- och anläggningsidentifiering eller labbidentifiering, vilket gör det enkelt att skapa ett brett utbud av etiketter och skyltar.
- Intuitivt och lätt att använda
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skrivare |
| Färg | Blå, grå |
| Visningstyp | Färg LCD-pekskärm |
| Material | Plast |
| Tryckteknik | Direkt termisk, termisk överföring |
| Längd (engelska) | 15,8 tum |
| Bredd (engelska) | 11,2 tum |
| Längd (metrisk) | 401.32 mm |
| Bredd (metrisk) | 284.48 mm |
| Höjd (engelska) | 11 tum |
| Visa mer |