Läs mer
Brady™ BradyPrinter i5300 industriell etikettskrivare
Produktkod. 30242843 Handla allt Brady Produkter
Change view
Produkttyp:
Skrivare
Skrivarsats
Kontakttyper:
Kabel, Ethernet, USB 2.0, USB Värd
Kabel, Ethernet, USB 2.0, USB Värd, Wi-Fi
Alternativt artikelnummer:
i5300-600-EU-BWS
i5300-600WF-EU-BWS
i5300-C-EU-BWS
i5300-C-EU-WF-BWS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Kontakttyper Alternativt artikelnummer
30242843 Skrivarsats Kabel, Ethernet, USB 2.0, USB Värd i5300-C-EU-BWS
30242842 Skrivarsats Kabel, Ethernet, USB 2.0, USB Värd, Wi-Fi i5300-C-EU-WF-BWS
30242812 Skrivare Kabel, Ethernet, USB 2.0, USB Värd i5300-600-EU-BWS
30242818 Skrivare Kabel, Ethernet, USB 2.0, USB Värd, Wi-Fi i5300-600WF-EU-BWS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30242843 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 322890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22730.00 SEK
    20193.75 SEK / 1 uppsättningar
    Save 2536.25 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Få snabb och effektiv precisionsutskrift för etiketter med hög blandning och stora volymer.
  • 300 dpi: skriver ut små teckensnitt med precision
  • Kräver ingen kalibrering och inga justeringar av värme och hastighetsinställning
  • 20-sekunders materialväxlingar, 5,08 mm till 101,6 mm etikettbredder
  • Pausar, återupptar och lagrar utskriftsjobb på skrivaren i en justerbar kö med överskrivningsskydd
  • 178 mm färgpekskärm och inbyggd automatisk skärare
  • Solid konstruktion med ram helt i metall
  • Fartyg med licens för Brady Arbetsstationssvit efter dina önskemål: Produkt- och trådidentifiering, säkerhets- och anläggningsidentifiering eller labbidentifiering, vilket gör det enkelt att skapa ett brett utbud av etiketter och skyltar.
  • Intuitivt och lätt att använda
Specifikationer
Produkttyp Skrivarsats
Färg Blå, grå
Visningstyp Färg LCD-pekskärm
Material Plast
Tryckteknik Direkt termisk, termisk överföring
Längd (engelska) 15,8 tum
Bredd (engelska) 11,2 tum
Längd (metrisk) 401.32 mm
Bredd (metrisk) 284.48 mm
Höjd (engelska) 11 tum
Höjd (metrisk) 279.40 mm
Mått (L x B) 401.32 x 284.48 x 279.40 mm
Färgkapacitet Enfärgad
Displaystorlek 177.80 mm
Inkluderar Brady Workstation Suite
Språk engelska (USA), franska, portugisiska, spanska, Bahasa (indonesiska), Bahasa Malay, tjeckiska, danska, tyska, estniska, kroatiska, italienska, ungerska, holländska, norska (bokmål), polska, rumänska, slovakiska, slovenska, finska, svenska, vietnamesiska, turkiska, bulgariska, ryska, koreanska, förenklade kinesiska, thailändska och traditionella, thailändska och kinesiska, spanska, tyska, franska, holländska
Minne 512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash
Modell i5300-C-EU-BWS
Utskriftshastighet 254.00 mm/s
Upplösning 300 dpi
Programvarutyp Brady Arbetsstation, Windows
Kontakttyper Kabel, Ethernet, USB 2.0, USB Värd
Operativsystem Windows™ 11, Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Server 2012, Windows™ Server 2012 R2, Windows™ Server 2016
Vikt (engelska) 33 lb.
Vikt (metrisk) 15.0 kg
Certifikat och efterlevnad CE, EAC, UKCA, cULus (USA/Kanada), FCC
Garanti 2 år
Strömförsörjningsdetaljer AC Adapter
Spänning 100 till 240 V
Typ av tangentbord Hold (Håll)
Alternativt artikelnummer i5300-C-EU-BWS
Pluggtyp EU