Läs mer
Brady™ BradyPrinter i5300 industriell etikettskrivare EU
Produktkod. 17479092
Change view
Tryckteknik:
Direkt termisk, termisk överföring
Produktkod. Tryckteknik
17479092 Direkt termisk, termisk överföring
1 options
Produktkod. 17479092 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 151283
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ställ in, byt ut och skriv ut snabbare än du någonsin föreställt dig med BradyPrinter i5300 industriell etikettskrivare. Med en solid metallram kan den här skrivaren hantera både stora volymer och etikettapplikationer med hög blandning.
BradyPrinter i5300 industriell etikettskrivare pausar, återupptar och lagrar utskriftsjobb i en justerbar kö med överskrivningsskydd.
  • Skriver ut små teckensnitt med precision vid 600 dpi
  • Kräver ingen kalibrering och inga justeringar av värme eller hastighetsinställning
  • 20 sekunders materialväxling, fungerar med etikettbredder på 5,1 till 101,6 mm
  • 178 mm färgpekskärm och inbyggd automatisk skärare
  • Solid konstruktion med ram helt i metall
  • Intuitivt och lätt att använda
  • Inkluderar EU-nätsladd
Specifikationer
Visningstyp Färg LCD-pekskärm
Tryckteknik Direkt termisk, termisk överföring
Bredd (engelska) 11 tum
Bredd (metrisk) 285 mm
Höjd (engelska) 11 tum
Höjd (metrisk) 279 mm
Djup (engelska) 15,7 tum
Djup (metriskt) 401 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Sterilitet Icke-steril
Färgkapacitet Svartvit
Inkluderar Skrivare, Brady™ Workstation Basic Design Suite, EU-strömkabel, USB Kabel, penna, rengöringskit, snabbstartsguide, Jump Drive med instruktionsvideor och 3:e part Windows™ Förare
Språk indonesiska, bulgariska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), Kroatisk, tjeckiska, danska, holländska, Engelska, estniska, finska, franska, tyska, ungerska, japanska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, spanska, turkiska
Minne 512 MB RAM, 195 MB IFFS
Modell i5300
Utskriftshastighet 127 mm/s
Upplösning 600 dpi
Kontakttyper Kabel, Ethernet, USB 2.0, USB Värd
Operativsystem Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Servrar 2012, 2012 R2 och 2016
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 40 °C
Vikt (engelska) 33 lb.
Vikt (metrisk) 15 kg
För användning med (applikation) Märkning av tråd och kablar, el, laboratorie- och streckkodsmärkning, allmän identifiering
Garanti 2 år
Spänning 110/240 V
Alternativt artikelnummer I5300-600C-EU