Läs mer
Brady™ BradyPrinter i7100
Produktkod. 30242840 Handla allt Brady Produkter
Change view
Upplösning:
300 dpi
600 dpi
Alternativt artikelnummer:
i7100-300-EU-BWS
i7100-600-EU-BWS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Upplösning Alternativt artikelnummer
30242840 300 dpi i7100-300-EU-BWS
30242820 600 dpi i7100-600-EU-BWS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30242840 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 322870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26995.00 SEK
    23985.00 SEK / 1 uppsättningar
    Save 3010.00 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
BradyPrinter i7100 industriell termisk överföring bänkskrivare är idealisk för tillförlitlig högvolym och exakt utskrift på hylsor, etiketter, etiketter, tejper, kabelmarkörer och mer.
  • Skriv ut på det bredaste utbudet av material med tillförsikt, inklusive material som är svåra att skriva ut
  • Peel-konfiguration drar automatiskt bort etiketter från fodret
  • Skriver ut ultraskarpt på etiketter så små som 4 mm med hög noggrannhet
  • Designad för att skriva ut tusentals etiketter per dag, varje dag
  • Lätt att använda pekskärmsgränssnitt för att justera skrivarinställningar snabbt och enkelt
  • Fartyg med licens för Brady Arbetsstationssvit efter dina önskemål: Produkt- och trådidentifiering, säkerhets- och anläggningsidentifiering eller labbidentifiering, vilket gör det enkelt att skapa ett brett utbud av etiketter och skyltar.
Specifikationer
Produkttyp Skrivarsats
Färg Blå, grå
Visningstyp Färg LCD
Material Plast
Tryckteknik Direkt termisk, termisk överföring
Längd (engelska) 18,1 tum
Bredd (engelska) 9,9 tum.
Längd (metrisk) 459.74 mm
Bredd (metrisk) 251.46 mm
Höjd (engelska) 11,4 tum
Höjd (metrisk) 289.56 mm
Mått (L x B) 459.74 x 251.46 x 289.56 mm
Färgkapacitet Enfärgad
Displaystorlek 50.80 x 91.44 mm
Inkluderar Brady Workstation Suite
Språk Engelska, spanska, tyska, franska, holländska
Minne 256 MB RAM, 50 MB IFFS Flash, SD-kort upp till 512 GB
Modell i7100-300-EU-BWS
Utskriftshastighet 150,00 mm/sek.
Upplösning 300 dpi
Programvarutyp Brady Arbetsstation, Windows
Kontakttyper Ethernet, I/O anslutning, Bluetooth (valfritt), Wi-Fi (valfritt), seriell, USB
Operativsystem Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ 10, Windows™ Server 2012, Windows™ Server 2012 R2, Windows™ Server 2016
Vikt (engelska) 22.05 lb.
Vikt (metrisk) 10 kg
Certifikat och efterlevnad CE, FCC klass A, FCC klass CB, CCC, UL
Garanti 2 år
Strömförsörjningsdetaljer AC Adapter
Spänning 100 till 240 V
Typ av tangentbord Hold (Håll)
Alternativt artikelnummer i7100-300-EU-BWS
Pluggtyp EU
Visa mer Visa mindre
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.