Läs mer
Brady™ BradyPrinter i7100 för EU
:
BradyPrinter i7100 EU; Utskriftshastighet: 150 mm/s; Upplösning: 300 dpi; Utskriftsteknik: Direkt termisk, termisk överföring; Vikt (metrisk): 10 kg; Färgkapacitet: Monokrom
Beskrivning
De Brady™ i7100 etikettskrivare har en kraftfull intern processor designad för att hantera upp till 7000 etiketter per dag.
- Intuitivt gränssnitt för färgpekskärm med distinkta ikoner för att enkelt komma åt skrivarens menyer
- Frivillig I/O anslutning som gör att din skrivare kan triggas från den programmerbara styrenheten, fotpedalen, sensorn eller annan grundläggande enhet
- Centrering av utskrifter för hög utskriftsnoggrannhet
- Utbytbara valsar för optimerad skrivhuvudlivslängd
- Ett brett utbud av identifieringsmaterial av hög kvalitet
- Inkluderar QWERTY-tangentbord och gratis Brady™ Workstation Basic Software Suite
Specifikationer
Specifikationer
| Visningstyp | Färg LCD |
| Tryckteknik | Direkt termisk, termisk överföring |
| Bredd (engelska) | 9,9 tum. |
| Bredd (metrisk) | 252 mm |
| Höjd (engelska) | 11,4 tum |
| Höjd (metrisk) | 290 mm |
| Djup (engelska) | 18 tum |
| Djup (metriskt) | 460 mm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |