Läs mer
Brady™ BradyPrinter i7100 - EU with Brady Workstation LAB Suite
Produktkod. 17177011
Upplösning:
300 dpi
600 dpi
Beskrivning:
With Software, Peel Function
With Softwate
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 17177011
Brand: Brady™ 306880
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Industrial thermal transfer benchtop printer is ideal for customers requiring reliable high volume printing on lots of different materials within the Aerospace, Defence and Mass Transit, Electronics, Automotive, Logistics, Electrical, Voice-Datacom and LAB markets.
  • Industrial thermal transfer benchtop printer
  • Ideal for customers requiring reliable high volume printing on lots of different materials within the following markets:
    • Aerospace
    • Defence and Mass Transit
    • Electronics
    • Automotive
    • Logistics
    • Electrical
    • Voice-Datacom
    • LAB
  • It guarantees accurate printing on sleeves, tags, labels, tapes, cable markers and much more
  • The printer comes with the Brady Workstation Laboratory Identification Software suite enabling you to immediately start designing professional labels
  • This suite combines frequently used software apps to create laboratory identification labels
Tekniske data
Produkttyp Industrial Printer
Visningstyp Färgpekskärm
Tryckteknik Termisk överföring
Bredd (metrisk) 252.00 mm
Höjd (metrisk) 288.00 mm
Djup (metriskt) 460.00 mm
Mått (L x B x H) 460.00 x 252.00 x 288.00 mm
Färgkapacitet Svartvit
Beskrivning With Softwate
Inkluderar EU power cord, 2 empty ribbon cores, a USB cable, a product CD holding the driver, the user manual in languages, the configuration/settings manual in English, a printed user manual in English and Brady Workstation Laboratory ID Suite
Utskriftshastighet 300.00 mm/s
Upplösning 300 dpi
Programvarutyp Brady Workstation LAB Suite
Strömförsörjningsdetaljer AC Adapter
Alternativt artikelnummer i7100-300-EU-LABS
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.