Läs mer
Brady™ BradyPrinter i7100 - EU med Peel-funktion och flasketikettapplikator och Brady Workstation LAB Suite
Produktkod. 17107031 Handla allt Brady Produkter
Change view
Upplösning:
300 dpi
600 dpi
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Upplösning
17107031 600 dpi
17197021 300 dpi
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17107031 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 307659
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68900.00 SEK
    61222.50 SEK / 1 uppsättningar
    Save 7677.50 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 29-10-2026
Industriell termisk överföringsskrivare är idealisk för kunder som behöver pålitlig utskrift av stora volymer.
  • BradyPrinter i7100 industriell termisk överföring bänkskrivare är idealisk för kunder som behöver pålitlig utskrift av stora volymer.
  • Automatisera identifiering av ampullrör med etikettapplikatorn som skriver ut och applicerar etiketter på flaskrör på mindre än 2 sekunder.
  • Skrivaren levereras med Brady Workstation Laboratory Identification Softwaresvit som gör att du omedelbart kan börja designa professionella etiketter.
  • Denna svit kombinerar ofta använda programvaruappar för att skapa laboratorieidentifikationsetiketter.
Specifikationer
Produkttyp Skrivare
Visningstyp Färgpekskärm
För användning med (utrustning) THT Series Printers
Tryckteknik Termisk överföring
Bredd (engelska) 9.92 in.
Bredd (metrisk) 252 mm
Höjd (engelska) 11.34 in.
Höjd (metrisk) 288 mm
Djup (engelska) 20.47 in.
Djup (metriskt) 520.00 mm
Mått (L x B x H) 520.00 x 252.00 x 288.00 mm
Färgkapacitet Enfärgad
Inkluderar Flasketikettapplikator, en EU-nätsladd, 2 tomma bandkärnor, en USB kabel, en produkt-cd som innehåller drivrutinen, användarmanualen på språk, konfigurations-/inställningsmanualen på engelska och en tryckt användarmanual på engelska och Brady Workstation Laboratory ID Suite
Språk arabiska, bulgariska, Kroatisk, tjeckiska, danska, holländska, engelska (USA), franska, portugisiska, spanska, Bahasa (indonesiska), Bahasa Malay, tjeckiska, danska, tyska, estniska, kroatiska, italienska, ungerska, holländska, norska (bokmål), polska, rumänska, slovakiska, slovenska, finska, svenska, vietnamesiska, turkiska, bulgariska, ryska, koreanska, förenklade kinesiska, thailändska och traditionella, thailändska och kinesiska, finska, franska, tyska, grekiska, ungerska, italienska, litauiska, Macedonian, norska, Persian, polska, portugisiska, rumänska, ryska, serbiska, slovenska, spanska, svenska, turkiska
Minne 256 MB RAM, 50 MB IFFS Flash, SD-kort upp till 512 GB
Utskriftshastighet 150,00 mm/sek.
Upplösning 600 dpi
Programvarutyp Brady Workstation, Windows based driver for 3rd party software use
Kontakttyper Ethernet;I/O connection;Bluetooth (optional);Wi-Fi (optional);Serial;USB
Operativsystem Windows 7;Windows 8;Windows 10;Windows Server 2012;Windows Server 2012 R2;Windows Server 2016
Vikt (engelska) 26.46 lb.
Vikt (metrisk) 12 kg
Certifikat och efterlevnad CE;FCC class A;FCC class CB;CCC;UL
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, Kalltemperaturmärkning, Komponent- och utrustningsmärkning, Elektrisk märkning, Facilitetsidentifiering, Allmän identifiering, Farokommunikationsidentifiering, Lean- och 5S-märkning, Rör- och ventilmärkning, Säkerhetsidentifiering, Säkerhetsidentifiering, Temperaturindikerande märkning, Streckkodsmärkning, Ut- och utfartsmärkning, Märkning av utgångs- och utfartsvägar, Märkning av livsmedel och golvvård, Märkning av livsmedel och golvvård, Märkning av golv och golv, in.inspektionsmärkning, Tillfällig märkning, Lagermärkning
Kvantitet 1 st
Garanti 2 år
Strömförsörjningsdetaljer AC Adapter
Spänning 110 V
Alternativt artikelnummer I7100600P-EULABVLA
Pluggtyp EU