Läs mer
Brady™ BradyPrinter i7100 Kit EU with Workstation PWID suite
Produktkod. 16367595
Change view
:
BradyPrinter i7100 EU; Color Capability: Monochrome; Print Speed: 150 mm/s; Print Technology: Direct Thermal, Thermal Transfer; Resolution: 600 dpi; Weight (Metric): 10 kg
Produktkod.
16367595 BradyPrinter i7100 EU; Color Capability: Monochrome; Print Speed: 150 mm/s; Print Technology: Direct Thermal, Thermal Transfer; Resolution: 600 dpi; Weight (Metric): 10 kg
1 options
Produktkod. 16367595 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 198613
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
The BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer is an accurate, heavy-duty printer that quickly prints on durable sleeves, printed circuit board labels and asset and component labels.
Produce a wide range of high quality identification materials with the BradyPrinter i7100 Kit for EU.
  • Powerful internal processor designed to handle up to 7000 labels per day
  • Intuitive color touch screen interface with distinctive icons to easily access printer menus
  • Optional I/O connection that allows printer to be triggered from programmable controller, foot pedal, sensor or other basic device
  • Center alignment of prints for high printing accuracy
  • Interchangeable platen rollers for optimized printhead lifetime
  • Includes Brady™ Workstation Product & Wire Identification Software Suite
Specifikationer
Visningstyp Färg LCD
Tryckteknik Direkt termisk, termisk överföring
Bredd (engelska) 9,9 tum.
Bredd (metrisk) 252 mm
Höjd (engelska) 11,4 tum
Höjd (metrisk) 290 mm
Djup (engelska) 18 tum
Djup (metriskt) 460 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Sterilitet Icke-steril
Färgkapacitet Svartvit
Inkluderar i7100 Printer, EU Power Cord, 2 Empty Ribbon Cores, USB Cable, Product CD with Driver, User Manual, Brady™ Workstation Product & Wire ID Suite
Språk arabiska, bulgariska, Kroatisk, tjeckiska, danska, holländska, Engelska, finska, franska, tyska, grekiska, ungerska, italienska, litauiska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, serbiska, slovenska, spanska, svenska, turkiska
Minne 256 MB RAM, 50 MB IFFS Flash, SD-kort, plats upp till 512 GB
Modell i7100
Utskriftshastighet 150 mm/s
Upplösning 600 dpi
Kontakttyper Bluetooth™ , Ethernet, I/O Anslutning, seriell, USB
Operativsystem Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Servrar 2012, 2012 R2 och 2016
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C
Vikt (engelska) 22 lb.
Vikt (metrisk) 10 kg
För användning med (applikation) Barcode and Inventory Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling
Garanti 2 år
Spänning 110/240 V
Alternativt artikelnummer i7100-600-EU-PWID