Läs mer
Brady™ BradyPrinter i7100 med Peel-funktion
Produktkod. 30242845
Upplösning:
300 dpi
600 dpi
Alternativt artikelnummer:
i7100-300P-EU-BWS
i7100-600P-EU-BWS
Produktkod. 30242845
Brand: Brady™ 322880
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BradyPrinter i7100 industriell termisk överföring bänkskrivare är idealisk för tillförlitlig högvolym och exakt utskrift på hylsor, etiketter, etiketter, tejper, kabelmarkörer och mer.
  • Skriv ut på det bredaste utbudet av material med tillförsikt, inklusive material som är svåra att skriva ut
  • Peel-konfiguration drar automatiskt bort etiketter från fodret
  • Skriver ut ultraskarpt på etiketter så små som 4 mm med hög noggrannhet
  • Designad för att skriva ut tusentals etiketter per dag, varje dag
  • Lätt att använda pekskärmsgränssnitt för att justera skrivarinställningar snabbt och enkelt
  • Fartyg med licens för Brady Arbetsstationssvit efter dina önskemål: Produkt- och trådidentifiering, säkerhets- och anläggningsidentifiering eller labbidentifiering, vilket gör det enkelt att skapa ett brett utbud av etiketter och skyltar.
Specifikationer
Produkttyp Skrivarsats
Färg Blå, grå
Visningstyp Färg LCD
Material Plast
Tryckteknik Direkt termisk, termisk överföring
Längd (engelska) 18,1 tum
Bredd (engelska) 9,9 tum.
Längd (metrisk) 459.74 mm
Bredd (metrisk) 251.46 mm
Höjd (engelska) 11,4 tum
Höjd (metrisk) 289.56 mm
Mått (L x B) 459.74 x 251.46 x 289.56 mm
Färgkapacitet Enfärgad
Displaystorlek 50.80 x 91.44 mm
Inkluderar Brady Workstation Suite, Peel-funktion
Språk engelska (USA), franska, portugisiska, spanska, Bahasa (indonesiska), Bahasa Malay, tjeckiska, danska, tyska, estniska, kroatiska, italienska, ungerska, holländska, norska (bokmål), polska, rumänska, slovakiska, slovenska, finska, svenska, vietnamesiska, turkiska, bulgariska, ryska, koreanska, förenklade kinesiska, thailändska och traditionella, thailändska och kinesiska, spanska, tyska, franska, holländska
Minne 256 MB RAM, 50 MB IFFS Flash, SD-kort upp till 512 GB
Modell i7100-600P-EU-BWS
Utskriftshastighet 150,00 mm/sek.
Upplösning 600 dpi
Programvarutyp Brady Arbetsstation, Windows
Kontakttyper Ethernet, I/O anslutning, Bluetooth (valfritt), Wi-Fi (valfritt), seriell, USB
Operativsystem Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ 10, Windows™ Server 2012, Windows™ Server 2012 R2, Windows™ Server 2016
Vikt (engelska) 22.05 lb.
Vikt (metrisk) 10 kg
Certifikat och efterlevnad CE, FCC klass A, FCC klass CB, CCC, UL
Garanti 2 år
Strömförsörjningsdetaljer AC Adapter
Spänning 100 till 240 V
Typ av tangentbord Hold (Håll)
Alternativt artikelnummer i7100-600P-EU-BWS
Pluggtyp EU