Läs mer
Brady™ BradyPrinter i7100 - Storbritannien med Peel-funktion och etikettapplikator för flaskor
Produktkod. p-7214269
Upplösning:
600 dpi
Produktkod. 17187021
Brand: Brady™ 307655
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Industriell termisk överföringsskrivare är idealisk för kunder som behöver pålitlig utskrift av stora volymer.
  • BradyPrinter i7100 industriell termisk överföring bänkskrivare är idealisk för kunder som behöver pålitlig utskrift av stora volymer.
  • Automatisera identifiering av ampullrör med etikettapplikatorn som skriver ut och applicerar etiketter på flaskrör på mindre än 2 sekunder.
  • Denna skrivare levereras med en gratis Brady WorkStation Basic Design Software Suite, som gör att du omedelbart kan börja designa professionella etiketter.
Specifikationer
Visningstyp Färgpekskärm
Tryckteknik Termisk överföring
Bredd (metrisk) 252.00 mm
Höjd (metrisk) 288.00 mm
Djup (metriskt) 520.00 mm
Mått (L x B x H) 520.00 x 252.00 x 288.00 mm
Färgkapacitet Svartvit
Inkluderar Peel and Present-modulen förinstallerad. Den levereras med en etikettapplikator, en brittisk nätsladd, en Brady Workstation Basic Suite, 2 tomma bandkärnor, en USB kabel, en produkt-cd som innehåller drivrutinen, användarmanualen på språk, konfigurations-/inställningsmanualen på engelska och en tryckt användarmanual på engelska
Utskriftshastighet 150.00 mm/s
Upplösning 600 dpi
Strömförsörjningsdetaljer AC Adapter
Alternativt artikelnummer I7100-600-P-UK-VLA