Läs mer
BRAF inhibitor, MedChemExpress
Beskrivning
BRAF inhibitor is a B-Raf inhibitor extracted from patent WO/2011103196 A1, Compound P-0850.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BRAF inhibitor |
| CAS | 918505-61-0 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H18F2N4O3S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (109.54 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(C)S(=O)(NC1=CC=C(C(C(C2=CNC3=NC=C(C=C32)C4=CC=CN=C4)=O)=C1F)F)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 456.47 |
| Formel vikt | 456.47 |
| Visa mer |