Läs mer
Abnova™ BRAF Split FISH Sond
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid °4 C i mörker |
| Formatera | Provrör |
| För användning med (applikation) | Fluorescerande in situ hybridisering (cell) |
| Gen | v-raf murint sarkom viral onkogen homolog B1 |
| Gene Alias | B-RAF1,BRAF1,FLJ95109,MGC126806,MGC138284,RAFB1 |
| Gensymbol | BRAF |
| Gen-ID (Entrez) | 673 |
| Produkttyp | DNA/RNA |
| Kvantitet | 100μ L |
| Form | Vätska |