Läs mer
Abnova™ BRAF Split FISH Sond
Produktkod. p-7192957
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
Produktkod. 16063505
Brand: Abnova™ FS0060.100uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Märkt FISH-sonder för identifiering av gensplittring med hjälp av Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid °4 C i mörker
Formatera Provrör
För användning med (applikation) Fluorescerande in situ hybridisering (cell)
Gen v-raf murint sarkom viral onkogen homolog B1
Gene Alias B-RAF1,BRAF1,FLJ95109,MGC126806,MGC138284,RAFB1
Gensymbol BRAF
Gen-ID (Entrez) 673
Produkttyp DNA/RNA
Kvantitet 100μ L
Form Vätska