missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

BRAF35 Antibody (BRAF/1323), DyLight 755, Novus Biologicals™

Produktkod. 18505078 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18505078 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18505078 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP324308IR

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

BRAF35 Monoclonal antibody specifically detects BRAF35 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen BRAF35
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona BRAF/1323
Konjugera DyLight 755
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias BRAF35Sox-like transcriptional factor, high-mobility group 20B, HMG domain-containing protein 2, HMG domain-containing protein HMGX2, HMGX2FLJ26127, HMGXB2member 1-related, SMARCE1R, SMARCE1-related protein
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant fragment of human BRAF35 protein (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Apoptosis, Cancer, Cell Cycle and Replication, Tumor Suppressors
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10362
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.