missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bragsin2, MedChemExpress

Produktkod. 16407217
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16407217 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16407217 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111550

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Bragsin2 is a potent, selective and noncompetitive nucleotide exchange factor BRAG2 inhibitor, with an IC50 of 3 μM. Bragsin2 binds at the interface between the PH domain of BRAG2 and the lipid bilayer, leads BRAG2 unable to activate lipidated Arf GTPase. Bragsin2 affects breast cancer stem cells.

Bragsin2 is a potent, selective and noncompetitive nucleotide exchange factor BRAG2 inhibitor, with an IC50 of 3 μM. Bragsin2 binds at the interface between the PH domain of BRAG2 and the lipid bilayer, leads BRAG2 unable to activate lipidated Arf GTPase. Bragsin2 affects breast cancer stem cells.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bragsin2
CAS 342795-08-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H6F3NO5
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (345.83 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C=C(C(F)(F)F)OC2=CC=C(OC)C([N+]([O-])=O)=C21
Molekylvikt (g/mol) 289.16
Formel vikt 289.16
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.