Läs mer
Novus Biologicals™ Brain Amygdala Tissue Slides (Alzheimer's)- Paraffin
Produktkod. 18699540 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
5 Slides
Produktkod. Kvantitet
18699540 5 Slides
1 options
Produktkod. 18699540 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP277822
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3790.00 SEK
    3580.50 SEK / Paket med 5
    Save 209.50 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tissue Slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 Slides
För användning med (applikation) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Paraffin), ISH, Dual RNAScope ISH-IHC
Art Human
Målspecificitet Brain Amygdala
Innehåll och lagring Store at 4°C.