Läs mer
Novus Biologicals™ Brain Cerebellum Tissue Slides (Adult Normal Left)- Frozen
Produktkod. 18605771 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
5 Slides
Produktkod. Kvantitet
18605771 5 Slides
1 options
Produktkod. 18605771 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP277521
Tissue Slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 Slides
För användning med (applikation) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Frozen), ISH
Art Human
Målspecificitet Brain Cerebellum
Innehåll och lagring Store at -70°C. Avoid freeze-thaw cycles.