Läs mer
R&D Systems™ Brain Medulla Oblongata Tissue Slides (Multiple Sclerosis)- Frozen
Handla allt Bio Techne ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 Slides |
| För användning med (applikation) | Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Frozen), ISH |
| Produktlinje | Novus |
| Art | Human |
| Målspecificitet | Brain Medulla Oblongata |
| Innehåll och lagring | Store at -70°C. Avoid freeze-thaw cycles. |