Läs mer
Branaplam, MedChemExpress
Produktkod. 16497818
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497818 10 mg -
16407656 100 mg -
16443777 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16497818 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19620
MedChemExpress Branaplam (LMI070; NVS-SM1) is a highly potent, selective and orally active survival motor neuron-2 (SMN2) splicing modulator with an EC50 of 20 nM for SMN. Branaplam inhibits human-ether-a-go-go-related gene (hERG) with an IC50 of 6.3 μM. Branaplam elevates full-length SMN protein and extends survival in a severe spinal muscular atrophy (SMA) mouse model.
Branaplam (LMI070
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Branaplam
CAS 1562338-42-4
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H27N5O2
Kvantitet 10 mg
Synonym LMI070 NVS-SM1
Löslighetsinformation DMSO : 5 mg/mL (12.71 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
LEDER OC1=CC(C2=CNN=C2)=CC=C1C3=CC=C(OC4CC(C)(C)NC(C)(C)C4)N=N3
Molekylvikt (g/mol) 393.48
Formel vikt 393.48
Procent renhet 95.62%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.