Läs mer
BRAND™ EASYCAL™ Professional Calibration Software
Produktkod. 10528541 Handla allt Brand Produkter
Cambia vista
Click to view available options
Produkttyp:
Kalibreringsprogramvara
Dimensione della confezione:
Varje
Codice prodotto. Produkttyp unitSize
10528541 Kalibreringsprogramvara Varje
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10528541 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 708440
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Simplifies the tedious task of calibrating liquid handling, glass, and plastic volumetric instruments to ISO 9001 and GLP standards.
  • Easy-to-follow procedures are outlined step-by-step and all calculations are performed automatically by the software.
  • Weighing values may be entered manually into the software or imported directly from the balance via serial port.
  • Generates reports to document the calibration testing in accordance to ISO 8655, ISO 4787 etc.
  • All test records can be saved in a database for subsequent use and tracking of instrument performance.
  • Simplifies data entry
  • Organizes all test data
  • Includes SOPs
  • Clearly arranged test record
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Produkttyp Kalibreringsprogramvara
För användning med (applikation) Calibration of liquid handling to ISO 9001 and GLP standards
Inkluderar CD Rom in English, French, German, Portuguese,and Spanish
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.