Beskrivning
- BRAND™ premiumkvalitets fyrsidiga klara engångscuvetter är anpassade för överlägsna fluorescensapplikationer
- Tillverkad av proprietär UV-plast
- Optimal för analyser i intervallet 230 till 800 nm, med praktiskt taget ingen autofluorescens för ett utmärkt signal-brus-förhållande
- Utrustade med en ljusbana på 10 mm är dessa cuvetter designade för att passa de flesta fluorimetrar
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Fluorimetrikyvett |
| Beskrivning | BRAND fyrsidiga klara kyvetter för fluorimetri. Proprietär UV-plast. Paket om 100 |
| Färg | Genomskinlig |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kapacitet (metrisk) | 2,5 till 4,5 ml |
| Material | UV-transparent plast |
| Längd (metrisk) | 12.5mm |
| Inkluderar | Endast Cuvette |
| Kvantitet | 100 |
| Visa mer |