Läs mer
BRAND™ Fyra klara engångskyvetter för fluorescens
Produktkod. 15643997 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kvantitet:
100
500
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15643997 500 Paket med 500
15594789 100 Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15643997 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 759128
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tysktillverkade premiumkyvetter
  • BRAND genomskinliga engångskyvetter av högsta kvalitet för bästa resultat i fluorescensapplikationer.
  • Välj polystyren för allmänna krav i det synliga området (340-800nm).
  • Välj egenutvecklade UV-plastkyvetter med praktiskt taget ingen autofluorescens för bästa signal/brusförhållande för analyser i intervallet 230-800nm.
  • 10 mm ljusbana för att passa de flesta fluorometrar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sterilitet Non-sterile
Typ Fluorimetrikyvett
Beskrivning BRAND fyrsidiga klara kyvetter för fluorimetri. Proprietär UV-plast, förpackning om 500 st
Färg Transparent
Disponibel Engångsbruk
Kapacitet (metrisk) 2,5 till 4,5 ml
Material Proprietär UV-plast
Längd (metrisk) 12.5mm
Inkluderar Cuvette only
Kvantitet 500
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 230 till 800 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
För användning med (utrustning) florometrar
Bredd (metrisk) 12.5 mm
För användning med (applikation) Fluorimetri
Ljusväg 10 mm
Form Rectangle