Läs mer
BRAND™ Fyra klara engångskyvetter för fluorescens
Produktkod. p-7146497 Handla allt Brand Produkter
Kvantitet:
100
500
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Produktkod. 15594789
Brand: BRAND™ 759125
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tysktillverkade premiumkyvetter
  • BRAND genomskinliga engångskyvetter av högsta kvalitet för bästa resultat i fluorescensapplikationer.
  • Välj polystyren för allmänna krav i det synliga området (340-800nm).
  • Välj egenutvecklade UV-plastkyvetter med praktiskt taget ingen autofluorescens för bästa signal/brusförhållande för analyser i intervallet 230-800nm.
  • 10 mm ljusbana för att passa de flesta fluorometrar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sterilitet Non-sterile
Typ Fluorimetrikyvett
Beskrivning BRAND fyrsidiga klara kyvetter för fluorimetri. Proprietär UV-plast. Paket om 100
Färg Transparent
Disponibel Engångsbruk
Kapacitet (metrisk) 2,5 till 4,5 ml
Material UV-transparent plast
Längd (metrisk) 12.5mm
Inkluderar Cuvette only
Kvantitet 100
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 230 till 800 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
För användning med (utrustning) florometrar
Bredd (metrisk) 12.5 mm
För användning med (applikation) Fluorimetri
Ljusväg 10 mm
Form Rectangle