Beskrivning
- BRAND™ premiumkvalitativa fyrsidiga klara engångscuvetter som är utformade för att ge bästa resultat i fluorescensapplikationer
- Idealiskt för allmänna behov inom det synliga området 340–800 nm
- Dessa cuvetter har en ljusväg på 10 mm, vilket säkerställer kompatibilitet med de flesta fluorimetrar
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Fluorimetrikyvett |
| Beskrivning | BRAND fyrsidig klar kyvett för fluorimetri. Polystyren, förpackning om 100 st |
| Färg | Genomskinlig |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Kapacitet (metrisk) | 2,5 till 4,5 ml |
| Material | Polystyren |
| Längd (metrisk) | 12.5mm |
| Inkluderar | Endast Cuvette |
| Kvantitet | 100 |
| Visa mer |