Läs mer
BRAND™ Fyra klara engångskuvetter av polystyren för fluorescens
Produktkod. 15633997 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kvantitet:
100
500
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15633997 500 Paket med 500
15520814 100 Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15633997 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 759035
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tysktillverkade premiumkyvetter
  • BRAND genomskinliga engångskyvetter av högsta kvalitet för bästa resultat i fluorescensapplikationer.
  • Välj polystyren för allmänna krav i det synliga området (340-800nm).
  • Välj egenutvecklade UV-plastkyvetter med praktiskt taget ingen autofluorescens för bästa signal/brusförhållande för analyser i intervallet 230-800nm.
  • 10 mm ljusbana för att passa de flesta fluorometrar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sterilitet Non-sterile
Typ Fluorimeterkyvett
Beskrivning BRAND fyrsidiga klara kyvetter för fluorimetri, polystyren, 500 st
Färg Transparent
Disponibel Single-use
Kapacitet (metrisk) 2,5 till 4,5 ml
Material Polystyren
Längd (metrisk) 12.5mm
Inkluderar Cuvette only
Kvantitet 500
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 340 to 800 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
För användning med (utrustning) fluorometrar
Bredd (metrisk) 12.5 mm
För användning med (applikation) Fluorimetri
Ljusväg 10 mm
Form Rectangle