Läs mer
BRAND™ Fyra klara engångskuvetter av polystyren för fluorescens
Produktkod. p-7146493 Handla allt Brand Produkter
Kvantitet:
100
500
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Produktkod. 15520814
Brand: BRAND™ 759030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tysktillverkade premiumkyvetter
  • BRAND genomskinliga engångskyvetter av högsta kvalitet för bästa resultat i fluorescensapplikationer.
  • Välj polystyren för allmänna krav i det synliga området (340-800nm).
  • Välj egenutvecklade UV-plastkyvetter med praktiskt taget ingen autofluorescens för bästa signal/brusförhållande för analyser i intervallet 230-800nm.
  • 10 mm ljusbana för att passa de flesta fluorometrar.
Specifikationer
Sterilitet Non-sterile
Typ Fluorimeterkyvett
Beskrivning BRAND fyrsidig klar kyvett för fluorimetri. Polystyren, förpackning om 100 st
Färg Transparent
Disponibel Single-use
Kapacitet (metrisk) 2,5 till 4,5 ml
Material Polystyren
Längd (metrisk) 12.5mm
Inkluderar Cuvette only
Kvantitet 100
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 340 to 800 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
För användning med (utrustning) Fluorometrar
Bredd (metrisk) 12.5 mm
För användning med (applikation) Fluorimetri
Ljusväg 10 mm
Form Rectangle