Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikarcellGrade™ 384-brunn, cellgrade-behandlad, platt botten mikroplatta
Handla allt Brand ProdukterBeskrivning
- Hydrofil yta med fritt tillgängliga karboxyl- och hydroxylgrupper
- Binder enkelt serumkomponenter till för indirekt vidhäftning av celler
- Steriliserad avβ -strålning till ISO 11137 och AAMI riktlinjer för en SAL på 10 -6
- Uppfylla kraven i Ph. Eur. och den USP 29
- DNA-, DNas-, RNas-fri
- Endotoxiner är< 0,01 EU/ml
- Orange alfanumerisk prägling för enkel brunnsidentifiering
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 11137, DIN EN ISO 10993 |
| Lock | Med lock |
| Förpackning | 5/förpackning, 32/förpackningar |
| Färg | Vitt, Rensa botten |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | cellGrade |
| Well Shape | Platt botten (F-brunn) |
| För användning med (applikation) | Odling av vidhäftande cellinjer |
| Visa mer |