Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikarcellGrade™ 96-Tja, cellGrade Plus-behandlad, platt botten mikroplatta
Handla allt Brand Produkter
Förpackning:
1/Förp., 50/Cs.
5/Pk.
Färg:
Klart
Svart
Vitt, Rensa botten
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Paket med 50
Beskrivning
- Hydrofil yta med fritt tillgängliga amino-, karboxyl- och hydroxylgrupper
- Proteinliknande sammansättning möjliggör direkt cellulär bindning
- Steriliserad avβ -strålning till ISO 11137 och AAMI riktlinjer för en SAL på 10 -6
- Uppfylla kraven i Ph. Eur. och den USP 29
- DNA-, DNas-, RNas-fri
- Endotoxiner är< 0,01 EU/ml
- Orange alfanumerisk prägling för enkel brunnsidentifiering
Beställningsinfo
Packs of 50 individually wrapped plates with lids
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | No Barcode |
| Bindande egendom | Hydrofil |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 11137, DIN EN ISO 10993 |
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Med lock |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 1/Förp., 50/Cs. |
| Färg | Vitt, Rensa botten |
| Produkttyp | 96-well microplate |
| Material | Polystyren |
| Visa mer |