Läs mer
BRAND™ BRANDplattor cellGrade™ plus 96-brunnar plattbottenmikroplattor, PS
Handla allt Brand ProdukterDescription
- Hydrofil yta med fritt tillgängliga amino-, karboxyl- och hydroxylgrupper
- Proteinliknande sammansättning möjliggör direkt cellulär fästning
- Steriliserad med B-strålning till ISO 11137 och AAMI riktlinjer för en SAL på 10-6
- Uppfyller kraven för Ph. Eur. och 29 USP
- BIO-CERT™ CELLKULTURKVALITET: fri från pyrogener, endotoxiner, mänskligt DNA, RNas och DNas
- Endotoxiner är <0,01 EU/ml
- Orange alfanumerisk prägling för enkel brunnidentifiering
Order Info
Paket med 50 individuellt inslagna tallrikar med lock
Specifications
Specifications
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Bindande egendom | Hydrofil |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 11137, DIN EN ISO 10993 |
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Med lock |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Svart, klar botten |
| Produkttyp | 96-brunns mikroplatta |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 330 μl |
| Show More |