Läs mer
BRAND™ BRANDplåtar cellGrade™ 96-brunnar PS-mikroplattor
Product Code. 15654017 Shop All Brand Products
Change view
Click to view available options
Förpackning:
1/Förp., 50/Cs.
5/förpackning
Färg:
Klart
Svart
Svart, klar botten, Rensa botten
Vit, klar botten, Rensa botten
Vitt
Well Shape:
Konisk botten (V-brunn)
Platt botten (F-brunn)
Rund botten (U-brunn)
Unit Size:
Paket med 5
Paket med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Förpackning Färg Well Shape Unit Size
15654017 5/förpackning Svart, klar botten, Rensa botten Platt botten (F-brunn) Paket med 5
10532094 1/Förp., 50/Cs. Svart, klar botten, Rensa botten Platt botten (F-brunn) Paket med 50
10307203 - Klart Rund botten (U-brunn) Paket med 50
10002793 - Klart Konisk botten (V-brunn) Paket med 50
10367243 - Klart Platt botten (F-brunn) Paket med 50
10617713 - Vitt Platt botten (F-brunn) Paket med 50
10554584 - Svart Platt botten (F-brunn) Paket med 50
10216523 - Vit, klar botten, Rensa botten Platt botten (F-brunn) Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 15654017 Supplier BRAND™ Supplier No. 781975
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
View all promotions
Beräknad leverans: 26-11-2026
Sterila 96-brunnsmikroplattor med cellGrade™ ytbehandling för optimal tillväxt. Idealiskt för odling av vidhäftande celler med en hydrofil PS-yta som innehåller tillgängliga karboxyl- och hydroxylgrupper. Förbättrar serumkomponentbindningen för effektiv indirekt celladhesion.
  • Hydrofil yta med fritt tillgängliga karboxyl- och hydroxylgrupper
  • Binder lätt serumkomponenter till för indirekt adhesion av celler
  • Steriliserad med B-strålning till ISO 11137 och AAMI riktlinjer för en SAL på 10-6
  • Uppfyller kraven för Ph. Eur. och 29 USP
  • BIO-CERT™ CELKULTURKVALITET betyder insättningar: fri från pyrogener, endotoxiner, mänskligt DNA, RNas och DNas
  • Endotoxiner är <0,01 EU/ml
  • Orange alfanumerisk prägling för enkel brunnidentifiering
Order Info
Paket med 50 individuellt inslagna tallrikar med lock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad ISO 11137, DIN EN ISO 10993
Formatera Standard
Lock Med lock
Array 8 x 12
Förpackning 5/förpackning
Färg Svart, klar botten, Rensa botten
Produkttyp 96-brunns mikroplatta
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 330μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Ytbehandling cellGrade
Well Shape Platt botten (F-brunn)
För användning med (applikation) Odling av vidhäftande cellinjer
Antal per förpackning 5/Pk.