Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikarhydroGrade™ 96-brunnars mikroplattor
Handla allt Brand Produkter
Färg:
Klart
Well Shape:
Platt botten (F-brunn)
Rund
Total volym (metrisk) Tja:
330μ L
350μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Description
- Immunanalysyta med stark affinitet till hydrofila molekyler, såsom glykoproteiner och peptider, antikroppar med övervägande hydrofila regioner och nukleinsyror
- Blå alfanumerisk prägling för enkel brunnsidentifiering
- Icke-steril
Order Info
Förpackningen är 20 staplar med 5 tallrikar vardera (100 tallrikar). Varje stapel kommer med ett lock.
Specifications
Specifications
| Streckkod | No Barcode |
| Bindande egendom | Hydrofil |
| Certifikat och efterlevnad | ANSI, SLAS |
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | 96-brunnars mikroplatta |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 330 μL |
| Show More |