Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikarhydroGrade™ 96-brunnars mikroplattor
Produktkod. 10206813 Handla allt Brand Produkter
Färg:
Klart
Well Shape:
Platt botten (F-brunn)
Rund
Total volym (metrisk) Tja:
330μ L
350μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10206813
Brand: BRAND™ 781782
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med en starkt hydrofil yta för bindning av hydrofila molekyler eller för homogena analyser med hydrofoba molekyler som förblir i lösning
  • Immunanalysyta med stark affinitet till hydrofila molekyler, såsom glykoproteiner och peptider, antikroppar med övervägande hydrofila regioner och nukleinsyror
  • Blå alfanumerisk prägling för enkel brunnsidentifiering
  • Icke-steril
Beställningsinfo
Förpackningen är 20 staplar med 5 tallrikar vardera (100 tallrikar). Varje stapel kommer med ett lock.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod No Barcode
Bindande egendom Hydrofil
Certifikat och efterlevnad ANSI, SLAS
Formatera Standard
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Färg Klart
Produkttyp 96-brunnars mikroplatta
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 350 μL
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling hydroGrade
Total volym (metrisk) Tja 350μ L
Well Shape Platt botten (F-brunn)
För användning med (applikation) Immobilisering av hydrofila molekyler
Kvantitet 100/Cs.