Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikar™ Sätt i remsor med inloppsöppningssystem
Produktkod. 15387177 Handla allt Brand Produkter
Ytbehandling:
Ej behandlad
Non-treated
cellGrade plus
Stödjande membran:
PC-membran
PET
Porstorlek:
0,4 μm
0.4 μm
1 μm
3 μm
8μ m
Höjd (metrisk):
9 mm
13.4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 15387177
Brand: BRAND™ 782861
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns med två membran PC eller PET membran
  • Sterila
  • cellGrade™ plus yta
  • Med inloppskanaler som möjliggör snabb, konsekvent byte av media, från nedsänkningskultur till luftliftkultur
  • Inloppskanaler möjliggör justering av medelnivå utan att skada vävnadsmodellen
  • Membranmaterial: PC eller PET material för olika optiska krav och cellsynlighet
  • Flera membranporstorlekar för olika applikationer: 0,4 μm, 1,0 μm, 3,0 m, μ8,0 μm
  • 12 remsor/Pk. med fyra brunnar vardera
Användningsområden:
Automatiserad in vitro-beredning av mänskliga vävnader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bottenform Flat
Kapacitet (metrisk) 400 μL
Färg Clear
Kulturområde 0.6 cm2
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Ytbehandling cellGrade plus
Typ Sätt i remsor med inloppsöppningssystem
Räkna väl 4
Porstorlek 8μ m
Kvantitet 12/Pk.
Stödjande membran PC-membran
Höjd (metrisk) 13.4 mm