Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikar™ Sätt i remsor med inloppsöppningssystem
Handla allt Brand Produkter
Ytbehandling:
Ej behandlad
Non-treated
cellGrade plus
Stödjande membran:
PC-membran
PET
Porstorlek:
0,4 μm
0.4 μm
1 μm
3 μm
8μ m
Höjd (metrisk):
9 mm
13.4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Sterila
- cellGrade™ plus yta
- Med inloppskanaler som möjliggör snabb, konsekvent byte av media, från nedsänkningskultur till luftliftkultur
- Inloppskanaler möjliggör justering av medelnivå utan att skada vävnadsmodellen
- Membranmaterial: PC eller PET material för olika optiska krav och cellsynlighet
- Flera membranporstorlekar för olika applikationer: 0,4 μm, 1,0 μm, 3,0 m, μ8,0 μm
- 12 remsor/Pk. med fyra brunnar vardera
Användningsområden:
Automatiserad in vitro-beredning av mänskliga vävnader
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Flat |
| Kapacitet (metrisk) | 400 μL |
| Färg | Clear |
| Kulturområde | 0.6 cm2 |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | cellGrade plus |
| Typ | Sätt i remsor med inloppsöppningssystem |
| Räkna väl | 4 |
| Porstorlek | 0,4 μm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
BRAND™ BRANDtallrikar™ Sätt i remsor med inloppsöppningssystem >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering