Beskrivning
- Hög bindning för molekyler med övervägande hydrofoba regioner såsom lipoproteiner eller peptider
- PS, icke-sterilt
- Blå alfanumerisk prägling på klara, vita och svarta solida plattor för enkel välidentifiering
- För fastfastester med hydrofoba molekyler respektive vätskefas med hydrofila molekyler
- Alternativ till immunoGrade™ yta
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | ANSI, SLAS |
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Bindningstyp | Hög bindning |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | 96-brunns mikrotitreringsplatta |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 350μ L |
| Visa mer |