Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikar™ Slätväggiga insticksremsor
Produktkod. 15640647 Handla allt Brand Produkter
Change view
Porstorlek:
0,4 μm
1,0 μm
3,0 μm
8,0 μm
Objektbeskrivning:
PC membran
PC-membran
PET-membran
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Objektbeskrivning unitSize
15640647 0,4 μm PC membran Paket med 12
15680647 1,0 μm PC-membran Paket med 12
15600657 3,0 μm PC-membran Paket med 12
15620657 8,0 μm PC-membran Paket med 12
15660647 0,4 μm PET-membran Paket med 12
15690647 1,0 μm PET-membran Paket med 12
15610657 3,0 μm PET-membran Paket med 12
15630657 8,0 μm PET-membran Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15640647 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 782900
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns med två membran PC eller PET membran
  • Sterila
  • Slätväggig
  • cellGrade™ plus yta
  • Membranmaterial: PC eller PET material för olika optiska krav och cellsynlighet
  • 9 mm
  • Flera membranporstorlekar: 0,4μ m, 1,0μ m, 3,0μ m, 8,0μ m
  • Tillämpningar: Sekretstudier, samodling, migrationsstudier, kemotaxianalyser
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Porstorlek 0,4 μm
    Typ Slätväggig insatsremsa
    Objektbeskrivning PC membran
    För användning med (utrustning) 24-/6-brunn BRANDplates™
    Kvantitet 12/Pk.
    Ytbehandling cellGrade plus
    Sterilitet Sterila