Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikar™ Slätväggiga insticksremsor
Produktkod. 15243373 Handla allt Brand Produkter
Change view
Porstorlek:
0,4 μm
1 μm
3 μm
8μ m
Stödjande membran:
PET
dator
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Stödjande membran unitSize
15243373 0,4 μm PET Paket med 12
15650607 0,4 μm dator Paket med 12
15650637 8μ m dator Paket med 12
15639536 1 μm dator Paket med 12
15690637 8μ m PET Paket med 12
15640627 3 μm dator Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15243373 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 782810
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns med två membran PC eller PET membran
  • Sterila
  • Slätväggig
  • cellGrade™ plus yta
  • Membranmaterial: PC eller PET material för olika optiska krav och cellsynlighet
  • Flera membranporstorlekar för olika applikationer: 0,4 μm, 1,0 μm, 3,0 m, μ8,0 μm
  • 12 remsor/Pk. med fyra brunnar vardera
Användningsområden:
Sekretstudier, samodling, migrationsstudier, kemotaxianalyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bottenform Flat
Kapacitet (metrisk) 400 μL
Färg Clear
Kulturområde 0.6 cm2
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Ytbehandling cellGrade plus
Typ Cellkultur Insert Strip
Räkna väl 4
Porstorlek 0,4 μm
Kvantitet 12/Pk.
Stödjande membran PET
Höjd (metrisk) 13.4 mm