Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikar™ Slätväggiga insticksremsor
Produktkod. 15650607 Handla allt Brand Produkter
Change view
Porstorlek:
0,4 μm
1 μm
3 μm
8μ m
Stödjande membran:
PET
dator
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Stödjande membran unitSize
15650607 0,4 μm dator Paket med 12
15650637 8μ m dator Paket med 12
15639536 1 μm dator Paket med 12
15690637 8μ m PET Paket med 12
15640627 3 μm dator Paket med 12
15243373 0,4 μm PET Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15650607 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 782800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns med två membran PC eller PET membran
  • Sterila
  • Slätväggig
  • cellGrade™ plus yta
  • Membranmaterial: PC eller PET material för olika optiska krav och cellsynlighet
  • Flera membranporstorlekar för olika applikationer: 0,4 μm, 1,0 μm, 3,0 m, μ8,0 μm
  • 12 remsor/Pk. med fyra brunnar vardera
Användningsområden:
Sekretstudier, samodling, migrationsstudier, kemotaxianalyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bottenform Flat
Kapacitet (metrisk) 400 μL
Färg Clear
Kulturområde 0.6 cm2
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Ytbehandling cellGrade plus
Typ Cellkultur Insert Strip
Räkna väl 4
Porstorlek 0,4 μm
Kvantitet 12/Pk.
Stödjande membran dator
Höjd (metrisk) 13.4 mm