Beskrivning
- Sterila
- Slätväggig
- cellGrade™ plus yta
- Membranmaterial: PC eller PET material för olika optiska krav och cellsynlighet
- Flera membranporstorlekar för olika applikationer: 0,4 μm, 1,0 μm, 3,0 m, μ8,0 μm
- 12 remsor/Pk. med fyra brunnar vardera
Användningsområden:
Sekretstudier, samodling, migrationsstudier, kemotaxianalyser
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Flat |
| Kapacitet (metrisk) | 400 μL |
| Färg | Clear |
| Kulturområde | 0.6 cm2 |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | cellGrade plus |
| Typ | Cellkultur Insert Strip |
| Räkna väl | 4 |
| Porstorlek | 8μ m |
| Visa mer |