Läs mer
BrandTech™ BRAND™ 8-Strip PCR Tube8-Strip PCR Tubes with attached Single Caps, qPCR Compatible, BIO-CERT™ PCR QUALITY
Produktkod. p-7146495 Handla allt Brand Produkter
Färg:
Klart
Produkttyp:
Rörremsa
Volym (metrisk):
0.15 mL
0.2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Produktkod. 10747033
Brand: BrandTech™ BRAND™ 781333
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Manufactured from high-quality virgin polypropylene for reliable and reproducible results, these tubes feature a highly transparent or white design to enhance fluorescence signal detection in qPCR applications. Individually attached caps allow for easy sample access.
Tillverkad av jungfrulig högkvalitativ plast för utmärkta, reproducerbara resultat i de flesta PCR-applikationer, och tillverkas utan smörjmedel eller kemiska tillsatser som kan kontaminera reagenser och prover. Rörlister finns med eller utan lock och kan beställas separat.
  • Tunna, enhetliga väggar säkerställer konsekvent, exakt värmeöverföring för utmärkta resultat.
  • Autoklaveringsbar
  • RNase-, DNase- och DNA-free .
  • Kompatibel med de flesta 24-, 32-, 96- och 384-brunnars termiska block.
  • Finns i praktiska rör/lock-set.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNase, DNase and DNA free
Stängningsfärg Clear
Färg Klart
Volym (metrisk) 0.15 mL
Kvantitet 120 Strips
Stängningsmaterial Polypropylene
Sterilitet Non-sterile
Material Polypropen
Dnase Free Ja
RNase fri Ja
Förslutningstyp Flat Cap (Attached)
Antal Wells 8
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutning ingår Ja
Disponibel Single-use
Formatera Remsa
Produkttyp Rörremsa