Läs mer
BRAND™ Tätningspaddel för tätningsfilm
Produktkod. 15708987 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kvantitet:
2/förp.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15708987 2/förp. Varje
1 options
Produktkod. 15708987 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 701381
I lager
för att fästa plåttätningsfilmer
  • Hjälper till att effektivt fästa tätningsfilmer på mikroplattor, PCR-plattor och djupbrunnsplattor
  • Paket om 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Tätningspaddel för att fästa plåttätningsfilmer
För användning med (utrustning) Mikroplattor, djupbrunnsplattor
Antal per förpackning 2/Pk.
Produkttyp Tätningspaddel
Kvantitet 2/förp.