Läs mer
BRAND™ BRANDplates™ 384-brunnars mikroplatta
Handla allt Brand Produkter
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Standardplatta för odling av vidhäftande cellinjer
- PS-yta med olika kemiska grupper, såsom karboxyl- och hydroxylgrupper, som är fritt tillgängliga
- Ytan är hydrofil jämfört med obehandlad PS
- Serumkomponenter binds lätt till de fritt tillgängliga kemiska grupperna, vilket möjliggör en indirekt vidhäftning av celler
- Fri från endotoxiner, DNas, DNA, RNas, icke-cytotoxisk
- Sterila
- Med lock
Specifikationer
Specifikationer
| Lock | Med lock |
| Färg | Vitt |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | cellGrade |
| Total volym (metrisk) Tja | 120μ L |
| Well Shape | Platt botten (F-brunn) |
| Dnase Free | Ja |
| RNase fri | Ja |
| Visa mer |