Läs mer
BRAND™ BRANDplates™ PC-membran enkla insatser
Handla allt Brand Produkter
Typ:
PC-membran 0.4μ m
PC-membran 1.0μ m
PC-membran 3.0μ m
PC-membran 8.0μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Släta väggar |
| Typ | PC-membran 1.0μ m |
| För användning med (utrustning) | 24-/6-brunnars tallrikar BRANDplates™ |
| Höjd (metrisk) | 13 mm |
| Kvantitet | 48 |