Läs mer
BRAND™ BRANDplates™ PET Enkla membraninsatser
Produktkod. 15630617 Handla allt Brand Produkter
Change view
Porstorlek:
0,4 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Produktkod. Porstorlek Förpackningsstorlek
15630617 0,4 μm Paket med 48
1 options
Produktkod. 15630617 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 782816
Beräknad leverans: 12-11-2026
Sterila, individuella insatser
  • Innovativa cellodlingsplattor och -insatser för manuell och automatiserad cell- och vävnadsodling
  • De BRANDplates™ Insert System, utvecklat tillsammans med Fraunhofer Gesellschaft, utgör en innovativ förlängning av BRANDs befintliga cellodlingssortiment
  • Den består av två olika cellodlingsplattor och två versioner av cellkulturinsatser, som också kan kombineras med varandra
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Beskrivning Slät vägg
    Porstorlek 0,4 μm
    Typ PET Membran 0,4μ m
    För användning med (utrustning) 24-/6-brunn BRANDplates™
    Höjd (metrisk) 13 mm
    Kvantitet 48