Läs mer
BRAND™ 384-Well Skirted Microplates, BIO-CERT™ PCR QUALITY
Produktkod. 10751193 Handla allt Brand Produkter
Färg:
Klart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10751193
Brand: BRAND™ 781345
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimized for reliable and precise results in a wide range of PCR applications.
  • Smidig, helkjolad
  • Fri från DNas, DNA, RNas och endotoxiner.
  • Extra tunna och jämna väggtjocklekar möjliggör optimal värmeöverföring och korta cykeltider.
  • Släta skaftytor minimerar enzym- och nukleinsyrabindning till ytan och säkerställer att reaktionen kan köras i sin helhet.
  • Den förstärkta toppplattan håller PCR-plattan platt även under uppvärmning, vilket gör den lättare att använda i automatiserade system som pipetteringsrobotar.
  • Kanterna på brunnarna är formade så att de skyddar mot korskontaminering och ger en pålitlig tätning med tätningsfolie anpassad till plattorna.
  • Plattorna kan fyllas med flerkanalspipetter eller robotsystem.
  • Den ultratunnväggiga PCR-plattans design underlättar konstant, snabb och exakt värmeöverföring.
  • Det släta kärlets inre minimerar bindningen av enzymer och nukleinsyra till väggarna.
  • Brunnarnas upphöjda läppar skyddar mot korskontaminering, vilket möjliggör en pålitlig tätning med tätningsmattan skräddarsydd för plattorna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod No Barcode
Bindande egendom Untreated
Formatera Standard
Array 16 x 24
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning Bagged
Färg Klart
Disponibel Single-use
Produkttyp PCR 384-well plate
För användning med (utrustning) Thermal Cyclers
Kjol stil Kantad
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 0.03 mL
Antal Wells 384
Sterilitet Non-sterile
Ytbehandling Non-treated
Total volym (metrisk) Tja 0.03 mL
Well Shape Conical Bottom (V-well)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) PCR
Antal per förpackning 50
Kvantitet 50/Pk.
RNase fri Ja