Läs mer
BRAND™ Ersättningsutloppsrör för flaskdispenser
Produktkod. 10442581 Handla allt Brand Produkter
För användning med (utrustning):
0,5, 1, 2, 5, 10 ml Dispensette™ III dispenser på flaska
25, 50, 100mL Fin spets Dispensette™ III dispenser på flaska
5, 10 ml Dispensette™ III dispenser på flaska
Seripettor™ dispenser på flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Längd (metrisk):
90 mm
120 mm
Färg:
Rött
Produktkod. 10442581
Brand: BRAND™ 704520
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Precisionsgjuten av hög renhet, DiHEMDA- och oleamidfri, ny polypropen. Pipettspetsar, 1 till 10mL är idealiska för att arbeta med mikroliterpipetten Transferpette™ S 10 ml. Kompatibel med Eppendorf™ system.
  • Urladdningsrör
  • För användning med seripettor™
  • 1 till 10 ml och 2,5 till 25 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Urladdningsrör
Autoklaveringsbar Autoclavable
Volym (metrisk) 10, 25 mL
För användning med (applikation) Serial dispensing
För användning med (utrustning) Seripettor™ dispenser på flaska
Volym (engelska) 0,33 till 0,84 oz.