Beskrivning
Fyllningsventilset
- Inkluderar: 1 x fyllningsventilkropp, 1 x fyllningsventil, 1 x utloppsventil och 2 x tätningsringar
Tätningsringar
- Fem per paket
- Kompatibel även med Quiksip-flasklocksaspiratorn™
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ventilsats |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (applikation) | Doseringsvätska |
| För användning med (utrustning) | Förpackare för flasklock |
| Inkluderar | Fyllningsventil, utloppsventil och två tätningar |