Läs mer
BRAND™ Kolvhuvuden för Titrette™ Burett på flaska
Produktkod. p-4815936 Handla allt Brand Produkter
För användning med (utrustning):
För 10 ml Titrette flaskbyrett
För 25 ml Titrette flaskbyrett
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10779185
Brand: BRAND™ 707530
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Byt ut kolven till Titrette™ lätt i labbet.
  • Passar alla serienummerintervall
  • Finns för 10, 25 eller 50 ml Titrette™ Burett med flaska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kolvhuvud
För användning med (utrustning) För 25 ml Titrette flaskbyrett