Läs mer
BRAND™ Membrane Filters
Handla allt Brand Produkter
Porstorlek:
0,2μ m
3 μm
Kvantitet:
10/Pk.
Varje
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
BrandTech™ accu-jet™ S Pipet Controller Tillbehör som kan beställas inkluderar:
- Steril 0,2μ m utbytesmembranfilter
- Icke-steril 0,2μ m utbytesmembranfilter
- Silikonadapter med PTFE backventil
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | accu-jet S |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Sterilt pipettfilter |
| Filtertyp | PTFE |
| För användning med (applikation) | Reduces cross-contamination, protects against over aspiration and allows pipetting to Class A tolerances |
| För användning med (utrustning) | accu-jet™ S Pipet Controller |
| Kvantitet | Varje |