Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Volymflaskor av glas, klass A, USP , Certifierad
Produktkod. 15192726 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Stängningsstorlek:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Färg:
Bärnsten
Genomskinlig
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 15192726
Brand: BRAND™ 36977
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Oumbärlig för beredning av spädningar och standardlösningar
  • Ingår med glaspropp med droppspets
  • Kontrastblått emaljtryck på transparenta flaskor säkerställer en optimal kombination av motstånd och läsbarhet
  • Finns i alla ISO storlekar från 5 till 2000 ml
  • Finns i transparenta och bärnstensfärgade färger
  • Tillverkad av kemiskt resistent borosilikat 3.3 glas med låg expansionskoefficient
  • Levereras med batchnummer och medföljande USP batchcertifikat i originalförpackning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering To Contain
Certifikat och efterlevnad USP
Stängningsmaterial Glass
Färg Genomskinlig
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Glas
Gräns för fel ±0.03 mL USP
nr per ärende 2 Pieces
Produkttyp Volumetric Flask
Autoklaveringsbar Autoclavable
Disponibel Reusable
Graderad No
Mun stil Narrow
Sterilitet Non-sterile
Klass A
Bottenform Round
Stängningsstorlek NS 10/19